Imprimer
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 0 EUR
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173728
Numéro CAS: 68282-53-1