2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR28797-10G
OR28797-1G
OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA
0
EUR
APOSOR28797-10G
APOSOR28797-1G
APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formule:
C₇H₁₀N₂O Point de fusion: 104…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173727 Numéro CAS: 88634-80-4 |