2-Amino-5-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G
OR28779-50G
OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA
29
EUR
APOSOR28779-100G
APOSOR28779-50G
APOSOR28779-500G
2-Amino-5-méthylpyridine 98%
2-Amino-5-méthylpyridine
Formule:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Point d'ébullition: 226…228 °C Point de fusion: 74…78 °C Point d'éclair: 118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006328 Numéro CAS: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |