Imprimer
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2871-1G OR2871-5G
APOSOR2871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2871-1G APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formule: C₈H₉NO₄
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00834976
Numéro CAS: 6975-44-6