Imprimer
1,3-Cyclohexanedione 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 0 EUR
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexanedione 99%
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0