Imprimer
Diaminomaleonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28686-100G OR28686-25G
APOSOR28686-100GEA 0 EUR
APOSOR28686-100G APOSOR28686-25G
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Formule: C₄H₄N₄
Point de fusion: 178…179 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001870
Numéro CAS: 1187-42-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III