2-Bromoanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
|
OR28661-100G
OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA
24.8
EUR
APOSOR28661-100G
APOSOR28661-25G
2-Bromoanisole 98%
2-Bromoanisole
Formule:
C₇H₇BrO Point d'ébullition: 220…223 °C Point de fusion: 44257 °C Densité: 1.502 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000064 Numéro CAS: 578-57-4 EINECS: 209-425-8 ONU: 3082 ADR: 9+EHS,III |