Imprimer
6-Nitro-2,3-xylidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 89.9 EUR
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 115…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010148
Numéro CAS: 59146-96-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III