Imprimer
2-Chloro-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28619-100G OR28619-25G
APOSOR28619-100GEA 84.1 EUR
APOSOR28619-100G APOSOR28619-25G
2-Chloro-3-nitropyridine
2-Chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 100…103 °C
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006232
Numéro CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8