Imprimer
Pyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 603 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pyrrole 98%
Pyrrole
Formule: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005216
Numéro CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
ONU: 1992
ADR: 3+6.1 III
Merck Index: 12,08198