Imprimer
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 29 EUR
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque
Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 142…144 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007214
Numéro CAS: 6280-88-2