Salicylate de phényle
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR28581-100G
OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA
0
EUR
APOSOR28581-100G
APOSOR28581-500G
Salicylate de phényle
Salicylate de phényle
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Point d'ébullition: 172…174 °C/12mmHg Point de fusion: 40…45 °C Densité: 1,25 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002213 Numéro CAS: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 |