Imprimer
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2826-1G OR2826-5G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 45.1 EUR
APOSOR2826-1G APOSOR2826-5G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Point de fusion: 233…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01929338
Numéro CAS: 7312-10-9