Imprimer
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2820-1G OR2820-250MG OR2820-500MG OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA 445 EUR
APOSOR2820-1G APOSOR2820-250MG APOSOR2820-500MG APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669637
Numéro CAS: 6526-79-0