Imprimer
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 0 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 197…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194051
Numéro CAS: 7461-50-9