Imprimer
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 114 EUR
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00490110
Numéro CAS: 54231-32-2