Imprimer
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27973-100G OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA 223 EUR
APOSOR27973-100G APOSOR27973-25G
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134558
Numéro CAS: 943-14-6