Imprimer
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2797-25G OR2797-5G
APOSOR2797-25GEA 178 EUR
APOSOR2797-25G APOSOR2797-5G
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle 93%
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 149…150 °C/20mmHg
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000682
Numéro CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
ONU: 3265
ADR: 8,II