Imprimer
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 87 EUR
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₆BrNO
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151798
Numéro CAS: 207986-25-2