Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 21.9 EUR
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 103…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0