Imprimer
3-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 EUR
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
3-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 97+%
3-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170.2100 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C/15mmHg
Densité: 1.068 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205583
Numéro CAS: 33668-25-6