Imprimer
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 219 EUR
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₅
MW: 253 g/mol
Point de fusion: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836174
Numéro CAS: 1664-10-4