Imprimer
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₄BrN₃
Point de fusion: 194…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102412
Numéro CAS: 477871-32-2