Imprimer
2-Bromo-6-nitrotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 60.9 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluène
2-Bromo-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C/3.3mmHg
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009792
Numéro CAS: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4