Imprimer
1,3-Diméthyluracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 24.8 EUR
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Diméthyluracile
1,3-Diméthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038065
Numéro CAS: 874-14-6