Imprimer
5-Bromonicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate
OR27415-100G OR27415-25G OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA 55.1 EUR
APOSOR27415-100G APOSOR27415-25G APOSOR27415-5G
5-Bromonicotinate de méthyle
5-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173668
Numéro CAS: 29681-44-5