Imprimer
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 91.5 EUR
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine 98%
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052832
Numéro CAS: 2587-02-2