5,6-Dichloronicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR27411-1G
OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA
261
EUR
APOSOR27411-1G
APOSOR27411-500MG
5,6-Dichloronicotinamide
5,6-Dichloronicotinamide
Formule:
C₆H₄Cl₂N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
75291-84-8 |