Imprimer
5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 26.1 EUR
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine
5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine
Formule: C₃H₆N₄S
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005232
Numéro CAS: 45534-08-5