Imprimer
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 114 EUR
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052631
Numéro CAS: 91591-63-8