Imprimer
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 145 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'ébullition: 155…158 °C
Densité: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037150
Numéro CAS: 2892-62-8