Imprimer
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 89.9 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285.37 g/mol
Point d'ébullition: 301
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051750
Numéro CAS: 874-17-9