2-Bromobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromobenzoate, 2-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR26844-25G
OR26844-5G
OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA
24.8
EUR
APOSOR26844-25G
APOSOR26844-5G
APOSOR26844-100G
2-Bromobenzoate d'éthyle
2-Bromobenzoate d'éthyle
Formule:
C₉H₉BrO₂ Point d'ébullition: 255 °C Densité: 1.443 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015443 Numéro CAS: 6091-64-1 EINECS: 228-034-3 |