Imprimer
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 82.8 EUR
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₇H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126471
Numéro CAS: 1457-92-7