Imprimer
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 458 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174276
Numéro CAS: 113053-50-2