Imprimer
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 89.9 EUR
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017023
Numéro CAS: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7