Imprimer
Cyclooctane-1,5-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 0 EUR
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Formule: C₈H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101719
Numéro CAS: 1489-74-3