Imprimer
6-Quinolineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093100
Numéro CAS: 376581-24-7