Imprimer
2-Méthoxy-1-nitronaphtalène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 366 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Méthoxy-1-nitronaphtalène
2-Méthoxy-1-nitronaphtalène
Formule: C₁₁H₉NO₃
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100119
Numéro CAS: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6