Imprimer
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03095364
Numéro CAS: 579476-63-4