Imprimer
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26105-100G OR26105-500G
APOSOR26105-100GEA 0 EUR
APOSOR26105-100G APOSOR26105-500G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formule: C₅H₈N₂O
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067008
Numéro CAS: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2