Imprimer
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methylthiazol-2-yl)methanol
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₇NOS
MW: 129.18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08236826
Numéro CAS: 13750-63-5