Imprimer
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2602-1G OR2602-250MG OR2602-500MG OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA 393 EUR
APOSOR2602-1G APOSOR2602-250MG APOSOR2602-500MG APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 100…101 °C/0.37mmHg
Point de fusion: 37…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02066307
Numéro CAS: 7428-99-1