Imprimer
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 132 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₆ClNS
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052508
Numéro CAS: 23799-60-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III