Imprimer
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25992-1G OR25992-250MG OR25992-5G
APOSOR25992-1GEA 0 EUR
APOSOR25992-1G APOSOR25992-250MG APOSOR25992-5G
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S
Point de fusion: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659720
Numéro CAS: 197960-31-9
ONU: 3261
ADR: 8,III