Imprimer
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414724
Numéro CAS: 1000018-56-3