Imprimer
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 60.9 EUR
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formule: C5H5NO2S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08060736
Numéro CAS: 61291-21-2