Imprimer
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25969-250MG OR25969-100MG
APOSOR25969-250MGEA 0 EUR
APOSOR25969-250MG APOSOR25969-100MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03644147
Numéro CAS: 89205-07-2