Imprimer
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25935-10G OR25935-1G OR25935-5G
APOSOR25935-10GEA 519 EUR
APOSOR25935-10G APOSOR25935-1G APOSOR25935-5G
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179523
Numéro CAS: 98412-23-8