Imprimer
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 136 EUR
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Point de fusion: 268…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007564
Numéro CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5